CLS56411L
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Empfohlene Produkte
Stopfengröße
22
Leistungsmerkmale
class B
Verpackung
case of 1 ea
case of 6 ea
Hersteller/Markenname
Corning 5641-1L
tol. measuring range
0.60 mL
Kapazität
1,000 mL