Merck
CLS564050FO
Pyrex® class A volumetric flask with ST joint, flask only
capacity 50 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 5640-50FO
tol. measuring range
0.05
Kapazität
50 mL
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)