CLS56401L
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
22
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
pack of 1
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5640-1L
tol. measuring range
0.30 mL
Kapazität
1,000 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)