CLS56305
Pyrex® volumetric micro flask, Pyrex® ST stopper
capacity 5 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5630
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
8
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
case of 12
Hersteller/Markenname
Corning 5630-5
tol. measuring range
0.02 mL
Kapazität
5 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)