CLS5139525
Pyrex® low actinic media storage bottle, graduated with screw cap
capacity 25 mL
Synonym(e):
graduated bottle, media bottle, media bottles, Corning® 51395
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
case of 4 ea
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 51395-25
Verfügbarkeit
not available in EU
Flaschenhalsdurchm.
14 mm
Kapazität
25 mL
Fitting
25
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)