Merck
CLS4965A500
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Verbindung
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Corning 4965A-500
Kapazität
500 mL
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)