Merck
CLS496012L
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 12,000 mL, center joint: ST/NS 55/50
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Verbindung
center joint: ST/NS55/50
side joint ST/NS29/42
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard taper joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Corning 4960-12L
Kapazität
12,000 mL
Halsumfang
(3)
Allgemeine Beschreibung
With full length joints.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)