CLS4620250
Pyrex® distilling flask
capacity 250 mL
Synonym(e):
distillation flask, distilling flask, glass flasks, Corning® 4620
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Corning 4620-250
Kapazität
250 mL
Kolben AD × H
86 mm × 250 mm
Olive AD × L
9 mm × 130 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)