CLS4620125
Pyrex® distilling flask
capacity 125 mL
Synonym(e):
distillation flask, distilling flask, glass flasks, Corning® 4620
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
round bottom flask
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
case of 24
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 4620-125
Kapazität
125 mL
Kolben AD × H
69 mm × 214 mm
Olivenabmessungen
mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)