CLS40602L
Pyrex® Florence flat-bottom flask
capacity 2,000 mL
Synonym(e):
bottom flask, flat flask, florence flask, Corning® 4060
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
Stopfengröße
8
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Tooled mouth
long neck, tooled mouth
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Corning 4060-2L
Kapazität
2,000 mL
Halsumfang
(1)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)