CLS3294050M
Pyrex® Glas-Filtertiegel Typ Gooch
capacity 50 mL, porosity 10-15 μm
Synonym(e):
Corning® 32940
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Corning 32940-50M
Kapazität
50 mL
Scheibendurchm.
40 mm
Porengröße
10-15 μm porosity
Allgemeine Beschreibung
Mit Fritte. Besonders geeignet für analytische Arbeiten, bei denen Niederschläge bis zur Gewichtskonstanz getrocknet werden müssen. Auch für höhere Temperaturen geeignet. Extreme Temperatursprünge sollten jedoch vermieden werden.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)