Merck
CLS318090
Pyrex® evaporating dishes
capacity 170 mL
Synonym(e):
Corning® 3180
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 3180-90
AD × H
~90 mm × 49 mm
Kapazität
170 mL
Allgemeine Beschreibung
Flat- bottom, beaded rim.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS318090-6EA4061833883716
CLS318090-1EA