Merck
CLS31760125C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 125 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
Synonym(e):
glass bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Verbindung
joint: ST/NS stopper40/50
Leistungsmerkmale
cap
Hersteller/Markenname
Corning 31760-125C
Kapazität
125 mL
Durchm. × H
38 mm × 300 mm
Schlauch AD
8 mm
Porengröße
porositycoarse
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)