CLS306210
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 10 mL
Synonym(e):
Corning® 3062
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3062-10
tol. measuring range
0.10 mL
Volumen
10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Calibrated "to deliver".
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)