CLS3026250
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 250 mL
Synonym(e):
Corning® 3026
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 2.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3026-250
tol. measuring range
1.0 mL
Volumen
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Calibrated "to deliver".
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)