CLS300225
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 25 mL
Synonym(e):
Corning® 3002
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 0.2 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3002-25
tol. measuring range
0.17 mL
Volumen
25 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Calibrated "to contain".
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)