CLS298225
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 25 mL
Synonym(e):
Corning® 2982
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 0.2 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2982-25
tol. measuring range
0.3 mL
Volumen
25 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Single metric scale
- Calibrated "to contain"
- White enamel graduations
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)