CLS21285
Pyrex® micro precision bore funnel top class A burette, with straight ST stopcock
capacity 5 mL
Synonym(e):
burette precision, burettes, Corning® 2128
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 0.01 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2128-5
tol. measuring range
0.01 mL
Kapazität
5 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)