CLS2094250
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 250 mL, accuracy: 2.0 mL
Synonym(e):
burettes
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 1 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2094-250
Messbereich Volumen
250 mL, accuracy: 2.0 mL
Volumen
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Corning® 2094
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)