CLS1760500
Pyrex® tall form gas washing bottle, with ST stopper
capacity 500 mL
Synonym(e):
glass bottle
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
Leistungsmerkmale
cap
Verpackung
case of 1 ea
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 1760-500
Kapazität
500 mL
Durchm. × H
67 mm × 300 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)