CLS15001L
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 1000 mL, stopper joint: 29
Synonym(e):
glass bottle
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
Verbindung
joint: stopper29
Leistungsmerkmale
cap
Hersteller/Markenname
Corning 1500-1L
Kapazität
1000 mL
Durchm. × H
107 mm × 200.5 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)