Merck
CLS1220500
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 500 mL
Synonym(e):
glass bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Materialien
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap: no
Hersteller/Markenname
Corning 1220-500
Kapazität
500 mL
Durchm. × H
88 mm × 164 mm
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS1220500-12EA4061833880920