CLS12202X
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 9500 mL
Synonym(e):
glass bottle
Empfohlene Produkte
Materialien
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap: no
Hersteller/Markenname
Corning 1220-2X
Kapazität
9500 mL
Durchm. × H
187 mm × 476 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)