Merck
CBR00816
Sigma-Aldrich
2-(1-Naphthyl)propan-2-amine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16ClN
Molekulargewicht:
221.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
SMILES String
NC(C)(C)C1=CC=CC2=C1C=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C13H15N.ClH/c1-13(2,14)12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12;/h3-9H,14H2,1-2H3;1H
InChIKey
ZOXOBTGYOUSMIA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICHā€²S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Rechtliche Hinweise
Product of ChemBridge Corp.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-SƤtze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
LagerklassenschlĆ¼ssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (Ā°F)
Not applicable
Flammpunkt (Ā°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs fĆ¼r dieses Produkt online verfĆ¼gbar.
Wenn Sie Hilfe benƶtigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kĆ¼rzlich erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Unser Team von Wissenschaftlern verfĆ¼gt Ć¼ber Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschlieƟlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..