CAD4180
Spritzennadel aus Edelstahl (304)
gauge 21, L 4 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science 4180
Länge
4 in.
Manometer
21
Allgemeine Beschreibung
V2A-Stahl Nadel mit verchromtem Messingfuß mit Luerhülse.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)