Wichtige Dokumente
C82159
Zimt-4-Carboxylsäure
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cnnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)7-5-10-11-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,12,13)
InChIKey
ZKOMQFDQFTVPBZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?