Wichtige Dokumente
C61208
2-Chlor-4-Nitrophenol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
105-106 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
InChIKey
BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?