Merck
C60406
Sigma-Aldrich
2-Chlor-5-Nitrobenzotrifluorid
97%
Synonym(e):
2-Chlor-5-nitro-α,α,α-trifluortoluol
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(NO2)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.527 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-6-2-1-4(12(13)14)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H
InChIKey
HQROXDLWVGFPDE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)