BR781912
BRAND® microplate BRANDplates®, inertGrade
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Synonym(e):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, inertGrade
About This Item
polystyrene
white wells
96 wells
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
polystyrene
white wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781912
Größe
330 μL
96 wells
Arbeitsvolumen
330 μL
Farbe
white, with transparent bottom
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)