BR781720
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, transparent
Synonym(e):
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless wells
polystyrene
round bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt (U-bottom)
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781720
Größe
330 μL
96 wells
Arbeitsvolumen
330 μL
Farbe
transparent
Eignung
suitable for (bacteriological assays)
Bindungsart
high binding surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)