BR781681
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, white
Synonym(e):
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
polystyrene
white wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt (F-bottom)
Verpackung
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
Hersteller/Markenname
BRAND 781681
Größe
100 μL
384 wells
Arbeitsvolumen
100 μL
Farbe
white
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)