BR781520
Brand®1.2 ML Tubes
individual tubes, polypropylene
Synonym(e):
Sample Storage, Tube racks, Tubes
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.22
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
individual tubes
Verpackung
pack of 960 (bulk)
Hersteller/Markenname
BRAND 781520
Kapazität
1.2 mL
Allgemeine Beschreibung
BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
Rechtliche Hinweise
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)