BR780771
BRAND® screw caps with tamper evident screw cap for micro tubes
blue
Synonym(e):
Accessories, Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Empfohlene Produkte
Materialien
blue
polypropylene
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780771
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Applications: -196 °C to +121 °C.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)