BR72376
BRAND® bucket, PP
volume 12 L, H 300 mm
Synonym(e):
Buckets, Containers
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 72376
Höhe
300 mm
Volumen
12 L
12000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Without lid and with spout and reinforced rim and handle.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR72376-1EA | 4061831859027 |