Merck
BR65810
BRAND® desiccator
size 200
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
Beschreibung
lid PC, base & desiccant tray PP
lid PC, base & desiccant tray PP
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 65810
Größe
200
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Polycarbonate lid. PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobutadiene rubber (CK) O-ring, compressed by vacuum. Light-weight and easy to handle.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR65810-1EA4061831866285