Merck
BR471400
BRAND® staining tray, black
size 76 mm × 26 mm , for 25 slides, POM
Synonym(e):
Microscopy, Staining, Staining Accessories
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
MA.01
Materialien
POM
Leistungsmerkmale
Holds 25 x slides 76x26 mm
for use with black staining trough
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 471400
Größe
76 mm × 26 mm , for 25 slides
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)