Merck
BR464713
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 75 mL, 11 D 3
Synonym(e):
Filter, Filter funnel
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
BRAND 464713
Kapazität
75 mL
Filterdurchm.
4.5 cm
Porengröße
16-40 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR464713-1EA4061831857061