BR36973
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 10 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper
Synonym(e):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
glass stopper
Verbindung
joint: ST/NS neck10/19
Leistungsmerkmale
accuracy class A
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND 36973
Kapazität
10 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)