Merck
BR144645
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
joint: ST/NS 45/40
Synonym(e):
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper conical joint stopper, Conical joint stoppers, Stoppers
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS45/40
Beschreibung
hexagonal grip
hollow
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144645
Allgemeine Beschreibung
Schliffstopfen aus Duran-Glas, nach DIN 12252. Hohl, mit Tropfspitze und sechseckigem Griff.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)