Merck
BR137638
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 15 mm × 38 mm
Synonym(e):
Magnetic Stirring Bars, PTFE
About This Item
UNSPSC-Code:
41122401
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE-coated
crosshead
Hersteller/Markenname
BRAND 137638
H × Durchm.
15 mm × 38 mm
Länge
8 mm
Durchmesser
15 mm
Allgemeine Beschreibung
Steady spinning position. Excellent stirring action.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)