BR136220
BRAND® stirring rod
PTFE (with spatulate ends), L × D 250 mm × 8 mm
Synonym(e):
PTFE, Stirring rods
Alle Fotos(3)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121802
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE (with spatulate ends)
Beschreibung
with spatulate ends
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 136220
L × T
250 mm × 8 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR136220-1EA | 4061831863963 |