BR124529
BRAND® glass dropping bottle with dropping pipette and rubber teat
capacity 50 mL, amber soda-lime glass
Synonym(e):
Bottles, Dropping bottles, Glass
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber soda-lime glass
narrow-mouth bottle
round bottle
rubber cap
Verbindung
joint ST/NS neck
Leistungsmerkmale
autoclavable: no
cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 124529
Kapazität
50 mL
Durchm. × H
45 mm × 130 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR124529-1EA | 4061831852578 |