Merck
BR114862
BRAND® storage box
Holds 81 x 1.2-2 mL tubes
Synonym(e):
Accessories, Cryogenic Tubes, Sample Storage, Storing box, Tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41123300
NACRES:
NB.51
Materialien
polycarbonate
Leistungsmerkmale
Holds 81 x 1.2-2 mL tubes
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 114862
Allgemeine Beschreibung
For cryogenic tubes.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)