BR114831
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 2 mL, with external thread, round bottom
Synonym(e):
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
polypropylene tube
round bottom
Sterilität
sterile; γ-irradiated (autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.)
sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
External thread
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 114831
Parameter
-196 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Kapazität
2 mL
Röhrchendurchm.
12.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® cryogenic tubes are ideal for storing biological materials in the vapor phase of liquid nitrogen.
- Large frosted marking area and colored cap inserts simplify sample identification.
- Includes leak-proof screw cap for sample protection.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR114831-1000EA | 4061834131625 |