BMSR2024EUK
Benchmark RotoMini Plus Variable Speed Rotator with tube holders
AC/DC input 230 V, UK plug
Synonym(e):
tube rotator, mini tube rotator, lab roller, mini lab roller, lab revolver, rotoflex, rotoflex, argos rotator, mini rotator
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
positions< 96
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific R2024-E-UK
Parameter
5-70 rpm speed
B × L × H
41 cm × 13.7 cm × 19.9 cm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)