BMSMW96008CM
Benchmark 8Channel manifold
8-channel, manifold
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
8-channel manifold
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific MW9600-8CM
Allgemeine Beschreibung
8 channel manifold for Accuris SmartWasher 96
Anwendung
Washing microplates for ELISA assays
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)