BMSH2012
Benchmark Incu-Shaker™ 10LR Refrigerated Shaking Incubator with nonslip rubber mat
AC/DC input 115 V
Synonym(e):
shaker, incubator, incubated shaker, magic clamp, culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H2012
Parameter
temp. range at Ambient -15 to 60 °C
30-300 rpm speed
B × L × H
45 cm × 45 cm × 40 cm, Internal dimensions
Platte B × L
45 cm × 45 cm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)