Merck
BMSBSH300EUK
Sigma-Aldrich
MyBlock Mini dry bath with cooling
AC/DC input 100 V / 240 V AC, UK plug
Synonym(e):
block heater/cooler, mini block heater/cooler, personal dry bath
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.76
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BSH300-E-UK
Parameter
-25 °C temp. range (100 °C)
Allgemeine Beschreibung
  • Capable of heating as well as cooling test samples
  • Minimum Programmable temp.: 0 C
  • Compact, fits in the palm of your hand
  • Exchangeable blocks for 0.2 to 50ml tubes
Rechtliche Hinweise
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)