Wichtige Dokumente
BLN00018
4-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
Clc1nccc2[nH]nc(I)c12
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(1-2-9-5)10-11-6(4)8/h1-2H,(H,10,11)
InChIKey
PBVPGWHQJRFJQU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)