BAH131821015
Clavies® autoclave bags
width × H × thickness 10 in. (250 mm) × 15 in. (380 mm) × 2 mil (0.05 mm), clear, pack of 100 ea
Synonym(e):
sterilzation bag, transparent autoclave bags
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H13182-1015
width × H × thickness
10 in. (250 mm) × 15 in. (380 mm) × 2 mil (0.05 mm)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Three largest sizes hold 65, 200 and 240 standard Petri dishes respectively
- Steam autoclavable at 135°C (275°F)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)